Stampa…
2-methylbut-2-enoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Formula: C₅H₈O₂
Peso molecolare: 100,116 g/mol
Punto di fusione: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066864
CAS Number: 13201-46-2
UN: 3261
ADR: 8,II