Stampa…
3-Hydroxybutanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Cyanopropan-2-ol, 3-Hydroxybutyronitrile
OR2847-1G OR2847-250MG
APOSOR2847-1GEA 321 EUR
APOSOR2847-1G APOSOR2847-250MG
3-Hydroxybutanenitrile
3-Hydroxybutanenitrile
Formula: C₄H₇NO
Peso molecolare: 85,104 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C
Densità: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427120
CAS Number: 4368-06-3