Stampa…
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 234 EUR
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Formula: C₁₂H₁₃NOS
Peso molecolare: 219,303 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00175795
CAS Number: 680214-97-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III