Stampa…
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2844-250MG OR2844-1G
APOSOR2844-250MGEA 143 EUR
APOSOR2844-250MG APOSOR2844-1G
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
7-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01830203
CAS Number: 88791-07-5