Stampa…
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 292 EUR
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,189 g/mol
Punto di fusione: 202…205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00125906
CAS Number: 1792-41-2