Stampa…
Allylamine, N-CBZ protected
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR28285-1G OR28285-250MG
APOSOR28285-1GEA 244 EUR
APOSOR28285-1G APOSOR28285-250MG
Allylamine, N-CBZ protected
Allylamine, N-CBZ protected
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 120…125 °C (1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570995
CAS Number: 5041-33-8