Stampa…
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butyrate, 2-(4-Methoxy-3,4-dioxobutanoyl)nitrobenzene
OR28131-100MG OR28131-250MG OR28131-500MG
APOSOR28131-100MGEA 209 EUR
APOSOR28131-100MG APOSOR28131-250MG APOSOR28131-500MG
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Formula: C₁₁H₉NO₆
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00832016
CAS Number: 57446-03-4