Stampa…
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)ethanoic acid, 4-(Carboxymethyl)-3,4-dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzothiazine
OR2786-1G OR2786-500MG
APOSOR2786-1GEA 51 EUR
APOSOR2786-1G APOSOR2786-500MG
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
(2,3-Dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzothiazin-4-yl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃S
Peso molecolare: 223,248 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665896
CAS Number: 100637-60-3