Stampa…
4-(Dimethylamino)chalcone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 248 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Formula: C₁₇H₁₇NO
Peso molecolare: 251,323 g/mol
Punto di fusione: 111…113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00168677
CAS Number: 1030-27-9