Stampa…
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27760-250MG OR27760-1G
APOSOR27760-250MGEA 116 EUR
APOSOR27760-250MG APOSOR27760-1G
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Formula: C₁₄H₁₇N₃
Punto di fusione: 100…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935745
CAS Number: 82241-22-3
UN: 3259
ADR: 8,III