Stampa…
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27677-10G OR27677-1G OR27677-5G
APOSOR27677-10GEA 154 EUR
APOSOR27677-10G APOSOR27677-1G APOSOR27677-5G
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
2,6-Dimethyl-3-hydroxypyridine
Formula: C₇H₉NO
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00228692
CAS Number: 1122-43-6