Stampa…
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Borono-2-(dimethylamino)pyridine hydrate
OR2767-1G OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA 26.3 EUR
APOSOR2767-1G APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O
Peso molecolare: 184,001 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06656059
CAS Number: 1256355-24-4