Stampa…
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}prop-2-enoic acid, 3-(2-Carboxyethenyl)-1-[(4-methylphenyl)sulphonyl]-1H-indole
OR27556-5G OR27556-1G
APOSOR27556-5GEA 350 EUR
APOSOR27556-5G APOSOR27556-1G
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
3-{1-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]-1H-indol-3-yl}acrylic acid
Formula: C₁₈H₁₅NO₄S
Peso molecolare: 341,381 g/mol
Punto di fusione: 238…240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00238942
CAS Number: 298187-97-0