Stampa…
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27538-100MG OR27538-1G
APOSOR27538-100MGEA 58 EUR
APOSOR27538-100MG APOSOR27538-1G
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
5-Nitro-3-phenyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₀N₂O₄
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00054540
CAS Number: 14182-37-7