Stampa…
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-[(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)amino]-2,3-dihydro-1-ethanoyl-1H-indole, 1-Acetyl-5-[(4-chloro-3-nitrobenzoyl)amino]indoline
OR27504-100MG OR27504-50MG
APOSOR27504-100MGEA 36.4 EUR
APOSOR27504-100MG APOSOR27504-50MG
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
N-(1-Acetyl-1H-indolin-5-yl)-4-chloro-3-nitrobenzamide
Formula: C₁₇H₁₄ClN₃O₄
Peso molecolare: 359,764 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00277956
CAS Number: 680214-07-7