Stampa…
Diethyl 2-heptylmalonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27453-1G OR27453-100MG OR27453-250MG OR27453-500MG OR27453-2.5G OR27453-5G
APOSOR27453-1GEA 406 EUR
APOSOR27453-1G APOSOR27453-100MG APOSOR27453-250MG APOSOR27453-500MG APOSOR27453-2.5G APOSOR27453-5G
Diethyl 2-heptylmalonate
Diethyl 2-heptylmalonate
Formula: C₁₄H₂₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00027827
CAS Number: 607-83-0