Stampa…
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
OR27385-25G OR27385-5G OR27385-10G
APOSOR27385-25GEA 531 EUR
APOSOR27385-25G APOSOR27385-5G APOSOR27385-10G
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one 98%
4-(dimethylamino)-1,1-dimethoxybut-3-en-2-one
Formula: C₈H₁₅NO₃
Peso molecolare: 173,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085024
CAS Number: 67751-23-9