Stampa…
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27308-1G OR27308-5G
APOSOR27308-1GEA 109 EUR
APOSOR27308-1G APOSOR27308-5G
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
4-Cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2-amine
Formula: C₇H₁₀N₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052768
CAS Number: 175204-57-6