2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR27202-1G
OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA
91.6
EUR
APOSOR27202-1G
APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Formula:
C₉H₁₃ClN₂O Peso molecolare: 200,665 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00084911 CAS Number: 94171-08-1 |