Stampa…
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 284 EUR
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Formula: C₅H₅Cl₂N₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00174279
CAS Number: 153708-69-1