Stampa…
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Formula: C₆H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00465044
CAS Number: 5625-98-9
UN: 3259
ADR: 8,III