Stampa…
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR27083-1G OR27083-5G
APOSOR27083-1GEA 17.6 EUR
APOSOR27083-1G APOSOR27083-5G
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide 95%
N-Hydroxybenzenecarboximidoyl cyanide
Formula: C₈H₆N₂O
Peso molecolare: 146,146 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035803
CAS Number: 825-52-5