Stampa…
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 198 EUR
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Formula: C₉H₉Br₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00124398
CAS Number: 7661-10-1