Isopropyl 2-bromobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Punto di ebollizione: 92 °C (4 mm Hg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027951 CAS Number: 59247-52-8 |