Stampa…
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR26819-1G OR26819-250MG
APOSOR26819-1GEA 256 EUR
APOSOR26819-1G APOSOR26819-250MG
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carbohydrazide
Formula: C₇H₆N₄OS
Peso molecolare: 194,214 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126469
CAS Number: 98550-17-5