Stampa…
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyano-5-(methoxycarbonyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-4-(methoxycarbonyl)benzonitrile
OR2661-1G OR2661-250MG OR2661-100MG
APOSOR2661-1GEA 597 EUR
APOSOR2661-1G APOSOR2661-250MG APOSOR2661-100MG
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Methyl 3-(bromomethyl)-4-cyanobenzoate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Peso molecolare: 254,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09839300
CAS Number: 908562-25-4