Stampa…
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Diamino-1,6-dihydro-6-oxopyrimidine
OR26562-1G OR26562-250MG
APOSOR26562-1GEA 24.8 EUR
APOSOR26562-1G APOSOR26562-250MG
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one 98%
2,6-Diaminopyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₄H₆N₄O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043013
CAS Number: 143504-99-8