Stampa…
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR26341-10G OR26341-5G
APOSOR26341-10GEA 401 EUR
APOSOR26341-10G APOSOR26341-5G
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol 95%
Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167747
CAS Number: 1632-68-4