Stampa…
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dihydro-1-methyl-2-oxoquinoline
OR26332-1G OR26332-250MG
APOSOR26332-1GEA 230 EUR
APOSOR26332-1G APOSOR26332-250MG
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
4-Chloro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formula: C₁₀H₈ClNO
Peso molecolare: 193,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101322
CAS Number: 32262-17-2