Stampa…
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylthiophene-3-carbaldehyde, 3-Formyl-2-methylthiophene
OR2624-1G OR2624-250MG
APOSOR2624-1GEA 780 EUR
APOSOR2624-1G APOSOR2624-250MG
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
2-Methylthiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₆H₆OS
Peso molecolare: 126,176 g/mol
Punto di ebollizione: 80,5…82 °C (10 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09864856
CAS Number: 84815-20-3