Stampa…
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-3-formyl-1-benzothiophene
OR26058-1G OR26058-250MG
APOSOR26058-1GEA 87.3 EUR
APOSOR26058-1G APOSOR26058-250MG
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Formula: C₉H₄BrClOS
Peso molecolare: 275,549 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570694
CAS Number: 680212-97-9