Stampa…
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-1,1-dioxobenzo[b]thiophene, 6-Amino-1,1-dioxo-1-benzothiophene
OR26007-1G OR26007-250MG
APOSOR26007-1GEA 195 EUR
APOSOR26007-1G APOSOR26007-250MG
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Formula: C₈H₇NO₂S
Peso molecolare: 181,212 g/mol
Punto di fusione: 150…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173800
CAS Number: 20503-40-6