4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR25980-1G
OR25980-250MG
OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA
17.6
EUR
APOSOR25980-1G
APOSOR25980-250MG
APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₅NO₃ Peso molecolare: 221,252 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03407365 CAS Number: 423769-78-2 |