Stampa…
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25979-1G OR25979-5G
APOSOR25979-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25979-1G APOSOR25979-5G
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-bromo-2-thienyl)methyl]carbamate
Formula: C₁₀H₁₄BrNO₂S
Punto di fusione: 48…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659715
CAS Number: 215183-27-0