Stampa…
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25945-1G OR25945-5G
APOSOR25945-1GEA 203 EUR
APOSOR25945-1G APOSOR25945-5G
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
2-Bromo-1-phenyl-1-ethanone oxime
Formula: C₈H₈BrNO
Punto di fusione: 97…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02990473
CAS Number: 14181-72-7
UN: 1759
ADR: 8,II