Stampa…
Thiophene-3-thiocarboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Thiophene-3-carbothioic acid amide, 3-Carbamothioylthiophene
OR25930-1G OR25930-5G
APOSOR25930-1GEA 125 EUR
APOSOR25930-1G APOSOR25930-5G
Thiophene-3-thiocarboxamide
Thiophene-3-thiocarboxamide
Formula: C₅H₅NS₂
Peso molecolare: 143,23 g/mol
Punto di fusione: 109…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173746
CAS Number: 24044-76-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III