Stampa…
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25919-1G OR25919-500MG OR25919-250MG
APOSOR25919-1GEA 306 EUR
APOSOR25919-1G APOSOR25919-500MG APOSOR25919-250MG
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
4-{[4-(Bromomethyl)phenyl]sulphonyl}morpholine
Formula: C₁₁H₁₄BrNO₃S
Punto di fusione: 147…151 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086214
CAS Number: 138385-04-3
UN: 3261
ADR: 8,III