Stampa…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-(Chlorocarbonyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole, 2-(Chloroformyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 181 EUR
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 208,601 g/mol
Punto di fusione: 80…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086204
CAS Number: 98591-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III