Stampa…
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25897-1G OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA 132 EUR
APOSOR25897-1G APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₇H₆N₂O₂S
Punto di fusione: 164…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02083132
CAS Number: 77628-51-4