Stampa…
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR25867-10G OR25867-1G OR25867-5G
APOSOR25867-10GEA 0 EUR
APOSOR25867-10G APOSOR25867-1G APOSOR25867-5G
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
N4-(4-chloro-3-nitrophenyl)morpholine-4-carboxamide
Formula: C₁₁H₁₂ClN₃O₄
Peso molecolare: 285,684 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00126343
CAS Number: 349118-72-5