N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
OR25866-1G
OR25866-5G
OR25866-10G
APOSOR25866-1GEA
147
EUR
APOSOR25866-1G
APOSOR25866-5G
APOSOR25866-10G
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
N1-(4-Chloro-3-nitrophenyl)piperidine-1-carboxamide
Formula:
C₁₂H₁₄ClN₃O₃ Peso molecolare: 283,711 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126338 CAS Number: 680212-54-8 |