Stampa…
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25837-1G OR25837-5G
APOSOR25837-1GEA 139 EUR
APOSOR25837-1G APOSOR25837-5G
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
N-Benzyl-2-nitro-3,4,5,6-tetrachloroaniline
Formula: C₁₃H₈Cl₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114878
CAS Number: 69035-11-6