Stampa…
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (((3,4-Dichlorophenyl)amino)(furan-2-yl)methyl)diphenylphosphine oxide, 2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino](diphenylphosphoryl)methyl}furan
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 401 EUR
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Formula: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Peso molecolare: 442,274 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00123332
CAS Number: 680212-11-7