Stampa…
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(6-Methoxybenzofuran-3-yl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-6-methoxybenzo[b]furan
OR25758-10G OR25758-1G
APOSOR25758-10GEA 403 EUR
APOSOR25758-10G APOSOR25758-1G
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid 97%
(6-Methoxybenzo[b]furan-3-yl)acetic acid
Formula: C₁₁H₁₀O₄
Peso molecolare: 206,195 g/mol
Punto di fusione: 124…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677734
CAS Number: 69716-05-8