Stampa…
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)pyridine-3-carboxamide, 2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)pyridine-3-carboxamide
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 24.8 EUR
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Formula: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Peso molecolare: 296,773 g/mol
Punto di fusione: 42…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01566566
CAS Number: 680211-93-2