Stampa…
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25721-10G OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA 589 EUR
APOSOR25721-10G APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Formula: C₈H₁₃ClO₃
Punto di ebollizione: 54…58 °C (0,1 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570535
CAS Number: 306935-33-1