Stampa…
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR25628-1G OR25628-5G OR25628-100MG
APOSOR25628-1GEA 132 EUR
APOSOR25628-1G APOSOR25628-5G APOSOR25628-100MG
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Formula: C₁₄H₉NO₂
Punto di fusione: 245…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174055
CAS Number: 175203-69-7