Stampa…
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR25580-1G OR25580-5G
APOSOR25580-1GEA 94.5 EUR
APOSOR25580-1G APOSOR25580-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₁₅H₁₅N₃O₂
Peso molecolare: 269,299 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203983
CAS Number: 175203-47-1