Stampa…

2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-(Pyridin-2-yl)propan-2-ol

OR25562-250MG OR25562-1G
APOSOR25562-250MGEA 147 EUR
APOSOR25562-250MG APOSOR25562-1G
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
2-(2-Hydroxyprop-2-yl)pyridine
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209259
CAS Number: 37988-38-8

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR