Stampa…
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Chloro-4-nitrobenzofurazan
OR25547-1G OR25547-250MG
APOSOR25547-1GEA 77.1 EUR
APOSOR25547-1G APOSOR25547-250MG
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Formula: C₆H₂ClN₃O₃
Peso molecolare: 199,551 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174259
CAS Number: 5714-17-0